Natriumsalicylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
S3007-500G
S3007-5KG
SIALS3007-500GEA
95.7
EUR
SIALS3007-500G
SIALS3007-5KG
Natriumsalicylat, Sigma-Aldrich®
Natriumsalicylat
Formel:
HOC₆H₄COONa Schmelzpunkt: 200 °C Dichte: 0.32 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002440 CAS-Nummer: 54-21-7 EINECS: 200-198-0 Merck Index: 12,08819 |