Natriumsalicylat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Sodium 2-hydroxybenzoate, 2-Hydroxybenzoic acid sodium salt, Salicylic acid sodium salt
A17056.0B
A17056.30
A17056.0BEA
142
EUR
A17056.0B
A17056.30
Natriumsalicylat ≥99%
Natriumsalicylat
Purity: 99%
CAS No.: 54-21-7
Molecular Formula: C7H5NaO3
Formula Weight: 160.11
Odour: Odourless
Melting Point:
Formel:
HOC₆H₄COONa Schmelzpunkt: >300 °C Dichte: 0.32 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002440 CAS-Nummer: 54-21-7 EINECS: 200-198-0 Merck Index: 14,8332 |