p-Anissäure, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Methoxybenzoic acid, 4-Anisic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
42183-1G
42183-250MG
42183-1GEA
54.4
EUR
42183-1G
42183-250MG
p-Anissäure, Supelco®
p-Anissäure
Formel:
C₈H₈O₃ Molekulargewicht: 152.15 g/mol Siedepunkt: 275 Schmelzpunkt: 182…185 °C Dichte: ∼1.385 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002542 CAS-Nummer: 100-09-4 EINECS: 202-818-5 Merck Index: 13,00669 |