4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
L08510.14
L08510.22
L08510.06
L08510.14EA
76.2
EUR
L08510.14
L08510.22
L08510.06
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure ≥98%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzoesäure
Purity: 98%
CAS No.: 4998-07-6
Molecular Formula: C9H9NO6
Formula Weight: 227.17
Melting Point: 192-195°
Beilstein Reference: 2123903
Formel:
C₉H₉NO₆ Molekulargewicht: 227.17 g/mol Schmelzpunkt: 192…195 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014697 CAS-Nummer: 4998-07-6 EINECS: 225-657-2 |