4-Nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
461091-1KG 461091-250G
SIAL461091-1KGEA 57.6 EUR
SIAL461091-1KG SIAL461091-250G
4-Nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molekulargewicht: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 359
Schmelzpunkt: 121
Dichte: 1.65 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007352
CAS-Nummer: 62-23-7
EINECS: 200-526-2
Merck Index: 12,06686