3-Nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: m-Nitrobenzoic acid

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

185329-100G 185329-500G 185329-5G
SIAL185329-100GEA 41.3 EUR
SIAL185329-100G SIAL185329-500G SIAL185329-5G
3-Nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molekulargewicht: 167.12 g/mol
Siedepunkt: 341
Schmelzpunkt: 139…142 °C
Dichte: 1.494 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007251
CAS-Nummer: 121-92-6
EINECS: 204-508-5
Merck Index: 12,06686

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR