2-Nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

127698-100G 127698-5G
SIAL127698-100GEA 125 EUR
SIAL127698-100G SIAL127698-5G
2-Nitrobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
2-Nitrobenzoesäure
Formel: C₇H₅NO₄
Molekulargewicht: 167.12 g/mol
Schmelzpunkt: 146…148 °C
Dichte: 1.575 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007137
CAS-Nummer: 552-16-9
EINECS: 209-004-9
Merck Index: 12,06686

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR