4-Amino-3-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
339598-25G
339598-5G
SIAL339598-25GEA
122
EUR
SIAL339598-25G
SIAL339598-5G
4-Amino-3-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Formel:
C₇H₇NO₃ Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00017094 CAS-Nummer: 2374-03-0 |