5-Aminosalicylsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Mesalamine, Mesalazine, 5-Amino-2-hydroxybenzoic acid, m-Aminosalicylic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A3537-100G A3537-25G
SIALA3537-100GEA 587 EUR
SIALA3537-100G SIALA3537-25G
5-Aminosalicylsäure, Sigma-Aldrich®
5-Aminosalicylsäure
Formel: C₇H₇NO₃
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 280 °C
Dichte: 1.568 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007877
CAS-Nummer: 89-57-6
EINECS: 201-919-1
Merck Index: 12,05964