3-Amino-4-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ quality level = MQ200

289647-25G 289647-5G
SIAL289647-25GEA 87.5 EUR
SIAL289647-25G SIAL289647-5G
3-Amino-4-hydroxybenzoesäure, Sigma-Aldrich®
3-Amino-4-hydroxybenzoic acid
Formel: C₇H₇NO₃
Siedepunkt: 347 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 201 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007697
CAS-Nummer: 1571-72-8
EINECS: 216-390-2

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR