5-Methoxyanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
665118-1G 665118-5G
SIAL665118-1GEA 82.9 EUR
SIAL665118-1G SIAL665118-5G
5-Methoxyanthranilsäure, Sigma-Aldrich®
5-Methoxyanthranilsäure
Formel: C₈H₉NO₃
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016509
CAS-Nummer: 6705-03-9