4-Aminobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Vitamin Bx, para-Aminobenzoic acid, PABA, Vitamin H1
M-Clarity™ quality level = MQ100
A9878-100G
A9878-25G
A9878-5G
SIALA9878-100GEA
58.5
EUR
SIALA9878-100G
SIALA9878-25G
SIALA9878-5G
4-Aminobenzoesäure, Sigma-Aldrich®
4-Aminobenzoesäure
Formel:
C₇H₇NO₂ Siedepunkt: 340 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 188 °C Dichte: 1.45 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00007894 CAS-Nummer: 150-13-0 EINECS: 205-753-0 Merck Index: 13,00422 |