Natriumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzoic acid sodium salt
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
B3420-1KG
B3420-250G
SIALB3420-1KGEA
122
EUR
SIALB3420-1KG
SIALB3420-250G
Natriumbenzoat, Sigma-Aldrich®
Natriumbenzoat
Formel:
C₆H₅COONa Molekulargewicht: 144.11 g/mol Schmelzpunkt: 410…430 °C Dichte: 1.44 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: >100 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012463 CAS-Nummer: 532-32-1 EINECS: 208-534-8 REACH-Nummer: 01-2119460683-35 Merck Index: 13,08654 |