Kaliumbenzoat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A11610.0B A11610.30
A11610.0BEA 124 EUR
A11610.0B A11610.30
Kaliumbenzoat ≥99%
Kaliumbenzoat
Purity: 99% CAS No.: 582-25-2 Molecular Formula: C7H5KO2 Formula Weight: 160.22 Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Beilstein Reference: 3719165 Merck Reference: 14,1091 MDL No.: MFCD00013061
Formel: C₇H₅KO₂
Schmelzpunkt: >300 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013061
CAS-Nummer: 582-25-2
EINECS: 209-481-3
Merck Index: 14,1091