Benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W213128-100G-K
W213128-1KG-K
W213128-5KG-K
SIALW213128-100G-KEA
127
EUR
SIALW213128-100G-K
SIALW213128-1KG-K
SIALW213128-5KG-K
Benzoesäure, Sigma-Aldrich®
Benzoesäure
Formel:
C₇H₆O₂ Molekulargewicht: 122.12 g/mol Siedepunkt: 249 Schmelzpunkt: 121…123 °C Dichte: 1.316 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 121 °C (geschlossener Tiegel) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00002398 CAS-Nummer: 65-85-0 EINECS: 200-618-2 REACH-Nummer: 01-2119455536-33 Merck Index: 13,01092 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...