Dimethylterephthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Terephthalic acid dimethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ200
185124-3KG 185124-500G
SIAL185124-3KGEA 145 EUR
SIAL185124-3KG SIAL185124-500G
Dimethylterephthalat, Sigma-Aldrich®
Dimethylterephthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Siedepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 139 °C
Dichte: 1.2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 141 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008440
CAS-Nummer: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306