Dimethylterephthalat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme: Terephthalic acid dimethyl ester
180580010 180580025 180580250 180585000
ACRO180580010EA 57.2 EUR
ACRO180580010 ACRO180580025 ACRO180580250 ACRO180585000
Dimethylterephthalat 99%
Dimethylterephthalat
Formel: C₁₀H₁₀O₄
Siedepunkt: 288 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 140…143 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 154 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008440
CAS-Nummer: 120-61-6
EINECS: 204-411-8
Merck Index: 12,09306
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Flakes and/or pellets
Infrared spectrum Conforms
Melting point 140 to 143 °C
GC ≥98.5 %
Acid value ≤0.03 mg KOH/g