Diethylphthalat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Phthalic acid diethyl ester
M-Clarity™ quality level = MQ300
W512206-1KG
W512206-25KG
W512206-SAMPLE
SIALW512206-1KGEA
77.8
EUR
SIALW512206-1KG
SIALW512206-25KG
SIALW512206-SAMPLE
Diethylphthalat, Sigma-Aldrich®
Diethylphthalat
Formel:
C₁₂H₁₄O₄ Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –3 °C Dichte: 1.12 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 156 °C (closed cup) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009111 CAS-Nummer: 84-66-2 EINECS: 201-550-6 Merck Index: 12,07527 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...