Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Supelco®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

80030-25ML 80030-5ML
80030-25MLEA 386 EUR
80030-25ML 80030-5ML
Bis(2-ethylhexyl)phthalat, Supelco®
Bis(2-ethylhexyl)phthalat
Formel: C₂₄H₃₈O₄
Siedepunkt: 386,9 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 195 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009493
CAS-Nummer: 117-81-7
EINECS: 204-211-0
UN-Nummer: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 13,02884
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3d3117a9798cd0d899362869d4cf84edb064ceb4&vid=bba6a5c18f4245a9ea293c227821f73936c14eef&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR