Methyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
M8911-5VL M8911-1VL
SIALM8911-5VLEA 582 EUR
SIALM8911-5VL SIALM8911-1VL
Methyl-4-hydroxybenzoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-hydroxybenzoat
Formel: HOC₆H₄CO₂CH₃
Siedepunkt: 270…280 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 125…128 °C
Dichte: 1,1208 g/cm³ (137 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002352
CAS-Nummer: 99-76-3
EINECS: 202-785-7
Merck Index: 13,06129
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84321052052f4be2a53d8d7ebac7fabe6fc5a435&vid=ede765fad275b2515a8c57ba4499bff313a18983&prid=web&clid=SAPDAM