Methyl-3-hydroxybenzoat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Methyl 3-Hydroxybenzoate, 3-Hydroxybenzoic acid methyl ester
352000250 352001000
ACRO352000250EA 52.8 EUR
ACRO352000250 ACRO352001000
Methyl-3-hydroxybenzoat 98%
Methyl-3-hydroxybenzoat
Formel: C₈H₈O₃
Siedepunkt: 280…281 °C (709 mmHg)
Schmelzpunkt: 70…74 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002295
CAS-Nummer: 19438-10-9
EINECS: 243-071-5
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 74 °C
HPLC ≥97.5 %