Methylsalicylat, Supelco®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Wintergreen Oil, Methyl 2-hydroxybenzoate
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
76631-1ML-F 76631-5ML-F
76631-1ML-FEA 45.6 EUR
76631-1ML-F 76631-5ML-F
Methylsalicylat, Supelco®
Methylsalicylat
Formel: 2-(HO)C₆H₄CO₂CH₃
Molekulargewicht: 152.15 g/mol
Siedepunkt: 432
Schmelzpunkt: 100…101 °C
Dichte: 1.184 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 99
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002214
CAS-Nummer: 119-36-8
EINECS: 204-317-7
Merck Index: 13,06143
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c0f55c4fa148be5a24e67d720c70afd6188e55&vid=f0e08142a248049f2787cee081595ef3b709a252&prid=web&clid=SAPDAM