Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4-(Dimethylamino)benzoic acid ethyl ester, Ethyl 4-dimethylaminobenzoate
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41086.0100 8.41086.9999
8.41086.0100EA 117 EUR
8.41086.0100 8.41086.9999
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat
Formel: C₁₁H₁₅NO₂
Siedepunkt: 112 °C (0.02 mmHg)
Schmelzpunkt: 63…65 °C
Dichte: 1.0099 g/cm³ (99.7 °C)
MDL Number: MFCD00009115
CAS-Nummer: 10287-53-3
EINECS: 233-634-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Melting Point 63 - 65 °C
Molar Mass 193.24 g/mol
Synonyms 4-Dimethylaminobenzoic acid ethyl ester
Hill Formula C11H15NO2