Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
A12888.14
A12888.22
A12888.36
A12888.14EA
35.5
EUR
A12888.14
A12888.22
A12888.36
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat 99%
Ethyl-4-(dimethylamino)benzoat
Purity: 99%
CAS No.: 10287-53-3
Molecular Formula: C11H15NO2
Formula Weight: 193.25
Melting Point: 63-65°
Boiling Point: 190-191°/14mm
MDL No.: MFCD00009115
Formel:
C₁₁H₁₅NO₂ Siedepunkt: 190…191 °C (14 mmHg) Schmelzpunkt: 63…65 °C Dichte: 1,060 Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00009115 CAS-Nummer: 10287-53-3 EINECS: 233-634-3 |