Benzoesäuremethylester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl benzoate
M-Clarity™ quality level = MQ300
W268305-1KG
W268305-25KG
W268305-SAMPLE
SIALW268305-1KGEA
71.6
EUR
SIALW268305-1KG
SIALW268305-25KG
SIALW268305-SAMPLE
Benzoesäuremethylester, Sigma-Aldrich®
Benzoesäuremethylester
Formel:
C₆H₅COOCH₃ Siedepunkt: 199.6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 1.0888 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 83 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008421 CAS-Nummer: 93-58-3 EINECS: 202-259-7 Merck Index: 13,06052 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...