Benzoesäuremethylester
Lieferant: Roth Carl
|
Achtung
|
Synonyme:
Methyl benzoate
6944.1
6944.2
6944.3
ROTH6944.1EA
0
EUR
ROTH6944.1
ROTH6944.2
ROTH6944.3
Benzoesäuremethylester
Benzoesäuremethylester
Formel:
C₆H₅COOCH₃ Siedepunkt: 199.6 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –12 °C Dichte: 1.0888 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 83 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00008421 CAS-Nummer: 93-58-3 EINECS: 202-259-7 Merck Index: 13,06052 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...