Ethylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W242209-10KG-K W242209-1KG-K W242209-25KG-K
SIALW242209-10KG-KEA 301 EUR
SIALW242209-10KG-K SIALW242209-1KG-K SIALW242209-25KG-K
Ethylbenzoat, Sigma-Aldrich®
Ethylbenzoat
Formel: C₉H₁₀O₂
Siedepunkt: 415 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009109
CAS-Nummer: 93-89-0
EINECS: 202-284-3
Merck Index: 13,03802