p-Anisohydrazid
Lieferant: Thermo Scientific
BTB00865.1
BTB00865.10
BTB00865.50
MAYBBTB00865.1EA
0
EUR
MAYBBTB00865.1
MAYBBTB00865.10
MAYBBTB00865.50
p-Anisohydrazid
p-Anisohydrazid
Formel:
C₈H₁₀N₂O₂ |
MDL Number:
MFCD00017073 CAS-Nummer: 3290-99-1 EINECS: 221-952-5 |