4-Nitrobenzhydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Nitrobenzoic hydrazide
A18016.09 A18016.18
A18016.09EA 80.2 EUR
A18016.09 A18016.18
4-Nitrobenzhydrazid ≥98%
4-Nitrobenzhydrazid
Purity: 98+% CAS No.: 636-97-5 Molecular Formula: C7H7N3O3 Formula Weight: 181.15 Melting Point: ca 216° dec. Beilstein Reference: 519882
Formel: C₇H₇N₃O₃
Schmelzpunkt: ∼ 216 °C (dec.)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007604
CAS-Nummer: 636-97-5
EINECS: 211-271-1