2-Nitrobenzhydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Nitrobenzoic hydrazide
B21330.06
B21330.14
B21330.06EA
35.4
EUR
B21330.06
B21330.14
2-Nitrobenzhydrazid ≥98%
2-Nitrobenzhydrazid
Purity: 98%
CAS No.: 606-26-8
Molecular Formula: C7H7N3O3
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 119-123°
Beilstein Reference: 394754
Formel:
C₇H₇N₃O₃ Schmelzpunkt: 119…123 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007598 CAS-Nummer: 606-26-8 EINECS: 210-110-2 |