Anthranilohydrazid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Aminobenzoic hydrazide, 2-Aminobenzoic acid hydrazide, 2-Aminobenzohydrazide, 2-Aminobenzoylhydrazide, Anthraniloyl Hydrazine, 2-Aminobenzene-1-carbohydrazide, 2-Aminobenzhydrazide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
565490-10G 565490-50G
SIAL565490-10GEA 64.3 EUR
SIAL565490-10G SIAL565490-50G
Anthranilohydrazid, Sigma-Aldrich®
Anthranilohydrazid
Formel: C₇H₉N₃O
Molekulargewicht: 151.17 g/mol
Siedepunkt: 378
Schmelzpunkt: 123
MDL Number: MFCD00017056
CAS-Nummer: 1904-58-1
EINECS: 217-604-7