Anthranilohydrazid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminobenzoic hydrazide, 2-Aminobenzoic acid hydrazide, 2-Aminobenzohydrazide, 2-Aminobenzoylhydrazide, Anthraniloyl Hydrazine, 2-Aminobenzene-1-carbohydrazide, 2-Aminobenzhydrazide
A10805.09 A10805.18
A10805.09EA 54.6 EUR
A10805.09 A10805.18
Anthranilohydrazid ≥98%
Anthranilohydrazid
Purity: 98+% CAS No.: 1904-58-1 Molecular Formula: C7H9N3O Formula Weight: 151.17 Melting Point: 122-124° Beilstein Reference: 742811
Formel: C₇H₉N₃O
Molekulargewicht: 151.17 g/mol
Siedepunkt: 378
Schmelzpunkt: 122…124 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00017056
CAS-Nummer: 1904-58-1
EINECS: 217-604-7