Benzamid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung

Synonyme: Benzoic acid amide

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

135828-5G 135828-100G
SIAL135828-5GEA 35.2 EUR
SIAL135828-5G SIAL135828-100G
Benzamid, Sigma-Aldrich®
Benzamid
Formel: C₇H₇NO
Molekulargewicht: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 288
Schmelzpunkt: 124
Dichte: 1.35 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 180
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007968
CAS-Nummer: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 13,01059

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR