Benzamid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
Benzoic acid amide
A10501.0E
A10501.22
A10501.36
A10501.0EEA
265
EUR
A10501.0E
A10501.22
A10501.36
Benzamid ≥98%
Benzamid
Purity: 98+%
CAS No.: 55-21-0
Molecular Formula: C7H7NO
Formula Weight: 121.14
Flash Point: 180°(356°F)
Melting Point: 125-129°
Boiling Point: 288°
Beilstein Reference: 385876
Merck Reference: 14,1060
MDL No.: MFCD00007968
Formel:
C₇H₇NO Molekulargewicht: 121.14 g/mol Siedepunkt: 288 °C Schmelzpunkt: 125…129 °C Dichte: 1.341 Flammpunkt: 180 °C (356 °F) Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00007968 CAS-Nummer: 55-21-0 EINECS: 200-227-7 Merck Index: 13,01059 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...