Benzamid 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Benzoic acid amide
159331000 159335000 159330025
ACRO159331000EA 27.4 EUR
ACRO159331000 ACRO159335000 ACRO159330025
Benzamid 99%
Benzamid
Formel: C₇H₇NO
Molekulargewicht: 121.14 g/mol
Siedepunkt: 228 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 125…129 °C
Flammpunkt: 180 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007968
CAS-Nummer: 55-21-0
EINECS: 200-227-7
Merck Index: 13,01059
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 125 to 129 °C
HPLC ≥98.5 %
UV at 280 nm A: ≤0.05
Titration with HClO4 99.4 to 100.6 %
Chloride (Cl) ≤0.005 %
Sulfate (SO4) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Sodium (Na) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm