3,5-Dinitrobenzoylchlorid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

A16729.22 A16729.14
A16729.22EA 160 EUR
A16729.22 A16729.14
3,5-Dinitrobenzoylchlorid ≥98%
3,5-Dinitrobenzoylchlorid

Purity: 98+% CAS No.: 99-33-2 Molecular Formula: C7H3ClN2O5 Formula Weight: 230.57 Melting Point: 67-70° Boiling Point: 196°/12mm Merck Reference: 14,3277 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007248

Formel: C₇H₃ClN₂O₅
Siedepunkt: 196 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 67…70 °C
Dichte: 1.33 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007248
CAS-Nummer: 99-33-2
EINECS: 202-750-6
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 14,3277

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR