4-Nitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: p-Nitrobenzoyl chloride

M-Clarity™ quality level = MQ200

112208-250G 112208-500G 112208-50G
SIAL112208-250GEA 82.3 EUR
SIAL112208-250G SIAL112208-500G SIAL112208-50G
4-Nitrobenzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-Nitrobenzoylchlorid
Formel: C₇H₄ClNO₃
Siedepunkt: 278 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 97…98 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007345
CAS-Nummer: 122-04-3
EINECS: 204-517-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 12,06687

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR