3-Nitrobenzoylchlorid ≥98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: m-Nitrobenzoyl chloride

A10579.0B A10579.18 A10579.30
A10579.0BEA 0 EUR
A10579.0B A10579.18 A10579.30
3-Nitrobenzoylchlorid ≥98%
3-Nitrobenzoylchlorid

Purity: 98% CAS No.: 121-90-4 Molecular Formula: C7H4ClNO3 Formula Weight: 185.57 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Pungent Boiling Point: 276-278° dec. Beilstein Reference: 777186 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007247

Formel: C₇H₄ClNO₃
Siedepunkt: 276…278 °C (dec.)
Schmelzpunkt: 31…35 °C
Dichte: 1.42
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007247
CAS-Nummer: 121-90-4
EINECS: 204-505-9
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR