4-(Dimethylamino)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

526118-1G 526118-5G
SIAL526118-1GEA 51.3 EUR
SIAL526118-1G SIAL526118-5G
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid, Sigma-Aldrich®
4-(Dimethylamino)benzoylchlorid
Formel: C₉H₁₀ClNO
Siedepunkt: 180 °C (15 mmHg)
Schmelzpunkt: 147…148 °C
MDL Number: MFCD00236039
CAS-Nummer: 4755-50-4
UN-Nummer: 3261
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR