3,4-Dicyananilin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile

L13433.03 L13433.06
L13433.03EA 60.3 EUR
L13433.03 L13433.06
3,4-Dicyananilin 98%
3,4-Dicyananilin

Purity: 98% CAS No.: 56765-79-8 Molecular Formula: C8H5N3 Formula Weight: 143.15 Melting Point: 179-182° Beilstein Reference: 2937382 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00041741

Formel: C₈H₅N₃
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 179…182 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041741
CAS-Nummer: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR