3,4-Dicyananilin 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: 3,4-Dicyanoaniline, 4-Aminophthalonitrile

401020100 401020250 401020050
ACRO401020100EA 293 EUR
ACRO401020100 ACRO401020250 ACRO401020050
3,4-Dicyananilin 97%
3,4-Dicyananilin
Formel: C₈H₅N₃
Siedepunkt: 321 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 177…182 °C
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041741
CAS-Nummer: 56765-79-8
EINECS: 260-370-6
UN-Nummer: 3439
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to orange Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 182 °C
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR