3-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
BTB06460DA
BTB06460EA
BTB06460EE
MAYBBTB06460DAEA
0
EUR
MAYBBTB06460DA
MAYBBTB06460EA
MAYBBTB06460EE
3-Chlorbenzolsulfonylchlorid
3-Chlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₄Cl₂O₂S |
MDL Number:
MFCD00051697 CAS-Nummer: 2888-06-4 EINECS: 220-753-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,II |