2,6-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2,6-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
TL00344DA
TL00344EA
TL00344.50
MAYBTL00344DAEA
0
EUR
MAYBTL00344DA
MAYBTL00344EA
MAYBTL00344.50
2,6-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
2,6-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Formel:
C₆H₃Cl₃O₂S Schmelzpunkt: 54…56 °C |
MDL Number:
MFCD00052311 CAS-Nummer: 6579-54-0 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |