2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
2,3-Dichlorobenzene-1-sulphonyl chloride
A12283.06
A12283.14
A12283.06EA
35.9
EUR
A12283.06
A12283.14
2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid ≥98%
2,3-Dichlorbenzolsulfonylchlorid
Purity: 98%
CAS No.: 82417-45-6
Molecular Formula: C6H3Cl3O2S
Formula Weight: 245.51
Melting Point: 57-62°
Boiling Point: 131-133°/1mm
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00051844
Formel:
C₆H₃Cl₃O₂S Siedepunkt: 131…133 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 57…62 °C Lagerungstemperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00051844 CAS-Nummer: 82417-45-6 UN-Nummer: 3261 ADR: 8,II |