Pentachlorphenol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ quality level = MQ200
P2604-100G P2604-5G
SIALP2604-100GEA 131 EUR
SIALP2604-100G SIALP2604-5G
Pentachlorphenol, Sigma-Aldrich®
Pentachlorphenol
Formel: C₆HCl₅O
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 188 °C
Dichte: 1.98 g/cm³ (20 °C)
CAS-Nummer: 87-86-5
EINECS: 201-778-6
UN-Nummer: 3155
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,07242