3-Chlorphenol, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Achtung


M-Clarity™ quality level = MQ100

C62808-100G C62808-25G
SIALC62808-100GEA 69.6 EUR
SIALC62808-100G SIALC62808-25G
3-Chlorphenol, Sigma-Aldrich®
3-Chlorphenol
Formel: C₆H₅ClO
Siedepunkt: ∼214 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 31…34 °C
Dichte: 1.245 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 97 °C
Lagerungstemperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002256
CAS-Nummer: 108-43-0
EINECS: 203-582-6
UN-Nummer: 2020
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02173

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR