3,5-Dichloranilin, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr


M-Clarity™ quality level = MQ200

D55792-100G D55792-10G
SIALD55792-100GEA 60.2 EUR
SIALD55792-100G SIALD55792-10G
3,5-Dichloranilin, Sigma-Aldrich®
3,5-Dichloranilin
Formel: C₆H₅Cl₂N
Siedepunkt: 262 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 51 °C
Dichte: 1.58 g/cm³ (20 °C)
Lagerungstemperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007774
CAS-Nummer: 626-43-7
EINECS: 210-948-9
UN-Nummer: 3442
ADR: 6.1,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR