2,5-Dichlorphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
SB01698.1 SB01698EA SB01698.50
MAYBSB01698.1EA 0 EUR
MAYBSB01698.1 MAYBSB01698EA MAYBSB01698.50
2,5-Dichlorphenylisothiocyanat
2,5-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel: C₇H₃Cl₂NS
Siedepunkt: 145…147 °C (15 mmHg)
Dichte: 1.425 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00041054
CAS-Nummer: 3386-42-3
UN-Nummer: 3334
ADR: 9,