2,6-Dichlorphenylisothiocyanat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,3-Dichloro-2-isothiocyanatobenzene
L12672.06
L12672.03
L12672.06EA
224
EUR
L12672.06
L12672.03
2,6-Dichlorphenylisothiocyanat ≥98%
2,6-Dichlorphenylisothiocyanat
Purity: 98+%
CAS No.: 6590-95-0
Molecular Formula: C7H3Cl2NS
Formula Weight: 204.08
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Odour: Irritating
Boiling Point: 122-124°/8mm
Beilstein Reference: 639061
UN No.: 2923
MDL No.: MFCD00041056
Formel:
C₇H₃Cl₂NS Siedepunkt: 122…124 °C (8 mmHg) Schmelzpunkt: 42…44 °C Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00041056 CAS-Nummer: 6590-95-0 UN-Nummer: 2923 ADR: 8,III |