3,4-Dichlorphenylisothiocyanat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,2-Dichloro-4-isothiocyanatobenzene, 3,4-Dichlorophenyl Isothiocyanate
SB01665.1
SB01665EA
SB01665.50
MAYBSB01665.1EA
0
EUR
MAYBSB01665.1
MAYBSB01665EA
MAYBSB01665.50
3,4-Dichlorphenylisothiocyanat
3,4-Dichlorphenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₃Cl₂NS Siedepunkt: 298 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 60…61 °C Dichte: 1.422 g/cm³ (20 °C) Lagerungstemperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00037828 CAS-Nummer: 6590-94-9 EINECS: 229-526-0 UN-Nummer: 3265 ADR: 8,III |